Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör
Zubehör für kontinuierliche Füllstandskontrolle
Marke:  SymLine 108291
531.05 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17317429
  • 559.00 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
Spezifikation
Spezifikation
Kapazitiver Scheibensensor, Gehäusematerial: Edelstahl, aktive Oberfläche: PTFE, Betriebsabstand 1 – 10 mm einstellbar, Ausgangsfunktion: NAMUR. Schaltverstärker erforderlich (108278)
ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Kapazitiver Scheibensensor
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör > Typ:Stufenlose Füllstandskontrolle; kapazitiver Scheibensensor