Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle
Artikelnummer. 15988462
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Füllstandskontrolle
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15988462 Füllstandskontrolle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15988462 Lieferant SymLine Lieferanten-Nr. 502042
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
  • Automatische Warnung bei 5 verschiedenen, frei einstellbaren Füllständen – Genauigkeit bis zu ±0,5 mm
  • Der Schaltkasten verfügt über 5 frei konfigurierbare Ausgänge zur Steuerung externer Geräte
  • Das kompakte Design und die unabhängige Stromversorgung ermöglichen eine einfache Handhabung und Installation, auch außerhalb von Schaltschränken
  • Scheibensensor zur Füllstandskontrolle aus nicht leitfähigem Material - einfach zu installieren und höhenverstellbar
  • Stabsensor und Kanister mit Hülse - Abnehmbare Hülse für einfache Wartung und Reinigung mit Kanister aus elektrostatisch leitfähigem PE-HD-Material
  • Specifications
    Produkttyp Füllstandskontrolle