Learn More
KD Scientific Satz für kontinuierlichen Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | Keine |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 0,45 kg |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| Produkttyp | Kit für kontinuierlichen Durchfluss für Legato 270 und Legacy KDS 270 |