Beschreibung
- Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen und ohne Rückstände zu hinterlassen
- Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
- Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
- Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Papier |
| Bedruckbare Seiten | Vorderseite |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Produkttyp | Klebeband |
| Mehr anzeigen |