Learn More
Brady™ Kontinuierliches lösliches Papierband für J2000 Drucker
Beskrivelse
- Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen und ohne Rückstände zu hinterlassen
- Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
- Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
- Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Papier |
| Bedruckbare Seiten | Vorderseite |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Produkttyp | Klebeband |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?