Beschreibung
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
- Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
- Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
- Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Bestellinformation
Aluminiumgriff mit Moppgestell, separat erhältlich (Kat.Nr. 19-038-555).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Moppkopf |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Größe | S |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7,5 in. Normaler Rahmen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum feuchten Reinigen von Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen |
| Material | Polyesterschaum |