Learn More
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem
Zur Verwendung mit VertiKlean&trade Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wandwaschanlagen Unsterile Moppköpfe und -bezüge bestehen aus laminiertem Polyestergewebe und hoch saugfähigem Polyesterschaum für hervorragende Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
Marque: Contec™ VK-MOP
363.00 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Gewicht : 5.00000kg
Description
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die nicht sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des Contec™ VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikale Oberflächen, Decken und Wände in kontrollierten Umgebungen; erreichen mit ihrer umfassenden Bewegungsfreiheit auch unzugängliche Ecken und Decken
- Saugfähiger Schaum trägt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche auf; Polyestergewebe bieten ausgezeichnete Abriebfestigkeit und tragen dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind lasergeschnitten, um die Kanten zu versiegeln, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter begrenzt
- Die texturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die zusätzliches Schrubben erfordern
- Enthält keine Cellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Wasch-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Spécification
8 x 4 in. (21 x 11cm) | |
8 Zoll | |
1 Zoll | |
Normal | |
7,5 Zoll Regulärer VertiKlean QuickConnect Moppkopfrahmen | |
Gestricktes Polyestergewebe, Polyesterschaum, Polyester Foam |
Moppkopf | |
Nicht steril | |
4 Zoll | |
Ja | |
Wird mit entsprechender Hardware für feuchte Wände und Decken in nicht sterilen Umgebungen verwendet. |