Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17224543 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
23 x 18 cm (9 x 7 in.)
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
Material:
Polyester
Polyester, Viskose
Polyester-Zellulose
Polypropylen, Viskose
Sättigungslösung:
10 % IPA, 90 % VE-Wasser
100 % Aceton
100 % IPA
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
100 Packungen; 12 Packungen/Karton
100 Packungen; 18 Packungen/Karton
12 Packungen
12 Pk.
1200/Cs.
1400/Karton
1800/Karton
700 Packungen; 2 Packungen/Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1200 Stück
1400 Stück
1800 Stück
Artikelnummer. 17224543
Marke: Contec™ SWNW0013BPR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
  • Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
  • Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
  • SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
  • Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Material Polyester, Viskose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO-Klassen 5 bis 8
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 18 cm (9 x 7 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für weniger kritische Reinraumanwendungen oder zum Abwischen vor dem Betreten des Reinraums
Verpackungsmenge 700 Packungen; 2 Packungen/Kartons
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Sterilität Unsteril
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • SATWIPE WITH 70% IPA - SWNW0013
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol