Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
Artikelnummer. 30280811 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Eloxiertes Aluminium
Glasfaser
Kohlefaser
Produkttyp:
1-teiliger Griff mit fester Länge
2-teiliger ausziehbarer Griff
Ausziehbarer Griff
Griff
Länge (angloamerikanisch):
16 Zoll bis 30 Zoll
16 Zoll, verlängerbar auf 30 Zoll
16 in.
18 bis 32 in.
18 in.
37,5 bis 65,5 Zoll
40 bis 70 in.
50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll
60 Zoll
63 bis 114 in.
66 bis 224 in.
69 bis 334 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
QuickTask Halterung mit flachem Gelenk für Moppkopf aus Polypropylen
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Produkttyp Länge (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
30280811 Kohlefaser Griff 18 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
11952405 Edelstahl 2-teiliger ausziehbarer Griff 16 Zoll, verlängerbar auf 30 Zoll VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen -
11932405 Eloxiertes Aluminium 2-teiliger ausziehbarer Griff 16 Zoll bis 30 Zoll VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
11942405 Eloxiertes Aluminium 2-teiliger ausziehbarer Griff 50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
11962405 Edelstahl 2-teiliger ausziehbarer Griff 50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
11932415 Edelstahl 1-teiliger Griff mit fester Länge 16 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
11972415 Edelstahl 1-teiliger Griff mit fester Länge 60 Zoll QuickTask Halterung mit flachem Gelenk für Moppkopf aus Polypropylen 1 Stück
16031012 Glasfaser 2-teiliger ausziehbarer Griff 37,5 bis 65,5 Zoll VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
17958312 Kohlefaser Ausziehbarer Griff 69 bis 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
17918312 Kohlefaser Ausziehbarer Griff 63 bis 114 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
17908312 Kohlefaser Ausziehbarer Griff 18 bis 32 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
17948312 Kohlefaser Ausziehbarer Griff 40 bis 70 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
17938312 Kohlefaser Ausziehbarer Griff 66 bis 224 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30280811 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. CFH18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.10 CHF
    31.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.10 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werd
QuickConnect™-Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen. Investieren Sie in einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect-Moppstiele:
  • Verwendung mit dem gesamten Sortiment an Contec™-Moppsystemen
  • . Autoklavierbar.
  • Teleskoplängen: 16 in. (41 cm) bis 30 in. (76 cm), 50 in. (127 cm) Stiel bis 92 in. (234 cm), 69 in. (175 cm) bis 10,8 ft. (3,3 m).
  • Feste Längen: 16 in. (41 cm), 60 in. (152 cm).
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16 ft. (4,9 m) langer Stiel aus eloxiertem Aluminium erhältlich; 4-teiliger Stiel, der zum Autoklavieren leicht zerlegt werden kann.
QuickConnect-Moppstielhaken
  • : QuickConnect-Stielhaken, passend für 0,9 in. (2 cm) und 1 in. (2,5 cm) Stiele.
  • Moppstielhaken halten QuickConnect-Stiele sicher an den Eimerwagen und verringern so die Gefahr von Unfällen oder Verschüttungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Griff
Farbcode Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Color-coded Nein
Material Kohlefaser