Learn More
Contec™ ProZorb™ Reinraumwischtücher aus Vliesstoff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-210598 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Packungsgröße:
1800 Stück
Artikelnummer. 15691393
Marke: Contec™ PZ1212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt mit Cellulose und Polyester durch ein spezielles Verfahren, das Öffnungen im Gewebe erzeugt und gleichzeitig die Dicke erhöht. Contec™ ProZorb™ Vliesreinigungstücher für Reinräume bieten eine texturierte Oberfläche mit ausgezeichneter Saugfähigkeit und Partikelentfernung.
  • Texturierte Vlieswischtücher aus Polyester/Zellulose für eine effektive Reinigung
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Robust und langlebig
  • Entwickelt für nicht abrasive Anwendungen in der Biotechnologie, Pharmazie, Elektronik, Halbleiterindustrie und anderen
  • Empfohlen für die Verwendung in Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 5; Verwendung zum Abwischen des Produkts vor dem Betreten des Reinraums 
  • Ideal für die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten in kritischen Umgebungen
  • Keine chemischen Bindemittel oder Tenside
Bestellinformation
Basisgewicht: 55 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nicht-gewebte Reinraumtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,48 cm
Material Polyester-Zellulose
Flächengewicht 55
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum