Learn More
Contec™ Polynit™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13497889 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
150 Tücher/Beutel (flach gestapelt)
75 Stück/Packung, 10 Packungen/Karton (flach gestapelt)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
150 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität Packungsgröße
13497889 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Tücher/Beutel (flach gestapelt) Unsteril 150 Stück
16631284 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Tücher/Beutel (flach gestapelt) Unsteril 1200 Stück
17186861 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75 Stück/Packung, 10 Packungen/Karton (flach gestapelt) Unsteril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13497889 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. PN99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.85 CHF
    52.04 CHF / 150 Stück
    Sparen 8.81 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen Sie die Oberflächen von Produkten und Verfahrensinstrumenten. Der Polynit™ Feuchttücher sind eine langlebige Option für ISO Umgebungen der Klasse 5.
  • Für allgemeine Reinigungsaufgaben in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Ideal zum Abwischen der äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten oder anderen Geräten
  • Bestellinformation
    Gewaschen und verpackt in einem ISO Reinraum der Klasse 4. Verfügbar steril pro AAMI ISO Methode I Richtlinien mit einem SAL von 10 -6 , verpackt in abziehbaren Außenbeuteln mit linear aufreißbaren Innenbeuteln.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 150 Tücher/Beutel (flach gestapelt)
Lage 2-lagig