Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Artikelnummer. 15323346 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Unsteril; 4 x 4 in.; stapelverpackt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15323346 Unsteril; 4 x 4 in.; stapelverpackt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15323346 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. PNHS44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Reinigung der Außenseiten von Produkten und Reinraumoberflächen. Polynit™ Heatseal Wischtücher – ISO Klasse 4 bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten zur Vermeidung von Staub und Rückständen. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen (NVRS).
  • Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Polynit Heatseal Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,16 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,16 cm
Material Polyester
Flächengewicht 140 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die allgemeine Reinigung
Verpackungsmenge 300 Wischtücher/Beutel