Beschreibung
- Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofaser und Polyester für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit
- Keine rauen Ränder, wodurch sich die Tücher besonders gut für die Reinigung empfindlicher Bauteile wie Optiken eignen.
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Die einzigartige Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Reinraum-gewaschen
- Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
- Sterile Feuchttücher (12 x 12 in.) erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 31 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 31 cm |
| Material | Polyester |
| Extinktion | Intrinsisch: 3,37 ml/g, Extrinsisch: 500 ml/m² |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 148 g/m2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 3 bis 5 |
| Mehr anzeigen |