Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15789174 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsmenge:
150/Beutel, 8 Beutel/Karton (Großpackung)
2 Beutel à 75 Tücher (gestapelt)
25/Beutel, 40 Beutel/Karton
50 Stück/Beutel (Flachpackung)
75 Stück/Beutel, 8 Beutel/Karton. (Doppelt verpackt)
Güte:
A/B
C/D
CD
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
400 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Verpackungsmenge Güte unitSize
15789174 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Unsteril 150/Beutel, 8 Beutel/Karton (Großpackung) C/D 1200 Stück
16645504 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Unsteril 50 Stück/Beutel (Flachpackung) CD 400 Stück
30259549 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Steril 25/Beutel, 40 Beutel/Karton A/B 1000 Stück
15779174 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Unsteril 2 Beutel à 75 Tücher (gestapelt) CD 1200 Stück
16486820 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Steril 75 Stück/Beutel, 8 Beutel/Karton. (Doppelt verpackt) A/B 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15789174 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. 492238957
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofasergarn mit der eines Polyestergarns für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit. Anticon™ Gold Sorb Reinraumtücher verfügen über patentierte, versiegelte Ränder, die es ermöglichen, die gesamte Tuchoberfläche zu nutzen, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen.
  • Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofaser und Polyester für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit
  • Keine rauen Ränder, wodurch sich die Tücher besonders gut für die Reinigung empfindlicher Bauteile wie Optiken eignen.
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
  • Die einzigartige Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Reinraum-gewaschen
  • Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
  • Sterile Feuchttücher (12 x 12 in.) erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Extinktion Intrinsisch: 3,37 ml/g, Extrinsisch: 500 ml/m²
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 148 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 3 bis 5
Farbe Weiß
Bauweise Interlock-Strick
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Höchste Reinheit und hohe Saugfähigkeit
Verpackungsmenge 150/Beutel, 8 Beutel/Karton (Großpackung)
Lage 1-lagig
Sterilität Unsteril
Güte C/D