Beschreibung
Minimieren Sie unerwünschte Partikel und Fasern beim Reinigen in ISO-Anwendungen der Klasse 1 bis 4.Die Wischtücher der Serie Anticon™ Gold Heavyweight mit patentierter Technologie und hoher Saugfähigkeit bieten eine hervorragende Verschüttungskontrolle.Mit hoher Reißfestigkeit zur Verhinderung des Reißens und Hängenbleibens bei schwierigen Reinigungsanwendungen.
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester und speziell verarbeitet für überragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
- Mit laufmaschenfreiem Doppelstrick.
- Geringer Gehalt an Partikeln im Submikron-Bereich und geringe Faserzahl
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Hohe Reißfestigkeit, um Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungsanwendungen zu eliminieren
- Reinraum-gewaschen
Compliance
Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Flächengewicht | 140 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 1 bis 4 |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. |
| Mehr anzeigen |