Beschreibung
Geeignet für verschüttete Säure.Die Contec™ Amplitude™ Zeta™ Spezial-Reinraumwischtücher eignen sich hervorragend für den Einsatz bei verschütteten Säuren oder als Zwischenlage für Tabletts.Die Wischtücher verfügen zur Rückverfolgbarkeit
- Vlies-Wischtücher aus Zellulose/Polypropylen
- Die thermisch laminierten, gesteppten Wischtücher haben Außenschichten aus Polypropylen und ein stark sorptives Zellulosezentrum
- Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
- Hervorragend geeignet für verschüttete Säure
- Ideal als Tablettauskleidung
- Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
- Der sorptive innere Zellulosekern ist zwischen zwei Schichten heißluftgezogenem Polypropylen thermisch versiegelt
- Starke Beständigkeit gegen Säuren
- Dreilagiges Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
Bestellinformation
Basisgewicht, 103 g/m2.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Spezialtücher für den Reinraum |
| Länge (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Länge (metrisch) | 27,9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,5 cm |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 6-8 |
| Abmessungen (L x B) | 11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |