Learn More
Contec™ Spezielle Amplitude™ Delta™ Reinraumwischtücher, ISO-Klasse 5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605514 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
2400 Stück
3600 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16605514 12 x 12 in. 2400 Stück
17733457 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 1200 Stück
16496820 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 3600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16605514 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. AMDE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 CHF
    595.67 CHF / 2400 Stück
    Sparen 101.33 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Reinigen empfindlicher optischer Produkte wie Linsen und Spiegel. Die speziellen Contec™ Amplitude™ Delta™ Reinraumwischtücher, ISO-Klasse 5, sind mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen kompatibel. Synthetisches Fasermaterial scheuert nicht und weist geringen Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen auf.
  • Sehr weich und sauber
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Nicht scheuernde Textur
  • Zur Reinigung empfindlicher Produkte
  • Wischen Sie Produkte vor der Einführung in den Reinraum ab
  • Hergestellt aus 100 % wasserstrahlverfestigtem Polyestervlies für außergewöhnliche Reinheit, Festigkeit und Haltbarkeit
  • Optimal für den Einsatz mit Lösungsmitteln
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Basisgewicht, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Synthetische Fasern
Kompatibilität Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum