Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Artikelnummer. p-7229378
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11964369
Marke: Liofilchem™ 525272
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
  • Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Spezifikation
Verschlusstyp Schraubkappe
Zertifizierung/Konformität BD DIFCO
Herstellungsort Italy
Medientyp Agar
Produkttyp Agar
Sterilität Unsteril
Klasse des Zielorganismus Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubator
Inkubationsbedingungen 10 und 25 °°C
Menge 20/Packung
Spezies Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Hefe, Schimmelpilze
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.