Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammoniak-Analysator
Description
Der Orion 2110XP Ammoniak-Analysator von Thermo Scientific™ ermöglicht die Durchführung von kontinuierlichen, direkten und präzisen Messungen für die Kontrolle oder Optimierung der Ammoniakkonzentration im Vorratsbehälter.
Senken auch Sie Ihre Betriebskosten bei der hochreinen Dampferzeugung durch einfache Messungen, die nur der Orion 2110XP ermöglichen kann.
- Genaue Messungen sind die Grundvoraussetzung für eine präzise Kontrolle der Ammoniakkonzentration und gewährleisten die Einhaltung der korrekten Konzentrationen ohne zu bei der Messung schätzen oder hohe Kosten.
- Die stabilen und drift- freien Messungen mit minimalem Wartungsaufwand machen häufige Kalibrierungen überflüssig und sind ein Garant für Zeit- und Kosteneinsparungen.
- Reproduzierbare und überprüfbare Ammoniakmessungen mittels erstklassiger Orion™ Ammoniakelektroden-Technologie sind die Grundlage der Leistungsfähigkeit.
- Die außerordentliche Chemie, die hinter diesem ammoniakspezifischen System steht, sorgt für hervorragende Ergebnisse in einem breiten Messbereich unabhängig vom pH- und Leitfähigkeitsbereich.”
- Anwenderfreundliche Bedienung und Kalibrierung - der Orion™ 2110XP führt Sie schrittweise durch die Kalibrierung, damit Sie die Gewissheit haben, dass die Kalibrierung schon beim ersten Versuch erfolgreich ist.
- Messbereich für Ammoniak von 0 bis 10 ppm für direkte und hervorragende Ergebnisse verfügbar.
- Kontinuierliche Online-Messungen stellen die Echtzeitdaten bereit, die für eine optimale Kontrolle der Ammoniakzufuhr bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten erforderlich sind.
- Durch hohe Selektivität und Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak bietet unser System eine außerordentliche Leistungsfähigkeit gegenüber anderen Geräten, die über die Messung des pH- Wertes und der Leitfähigkeit die Echtzeitkonzentrationen von Ammoniak im Boiler bestimmen.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit (mV) | ± ( 0,1 % + 0,5 MV) |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 ° C |
| Beschreibung | Ammonia Consumables Kit for one year operation |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 Bis +120 ° C |
| Typ | Ammoniak-Verbrauchsmaterialien-Kit |
| Displaytyp | 211050XP |
| Flussrate | 40 ml / min . |
| Enthält | 2 x 2L acetic acid reagent (181030), 2 x 4 ft. diffusion tubing assemblies with O-rings (150060), reagent bottle adapter (2110RBA), ammonia calibration standards kit (181040), ammonia electrode (100047), reference electrode (210056), 5 x 2 oz. reference electrode filling solution (181073), O-ring kit (2110OK), restriction tube assembly (2100RT), 4 inlet filters (181120) and box of pipette tips (204846-001) |
| Eingangsdruck | 8 bis 100 psig |
| Eingänge | 85-132 ; 170 bis 264 VAC |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.