Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammoniak-Analysator
Artikelnummer. 17128988
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Ammoniak-Kalibrierungskit
Ammoniak-Verbrauchsmaterialien-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
17128988 Ammoniak-Verbrauchsmaterialien-Kit 1 Stück
17138988 Ammoniak-Kalibrierungskit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17128988 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 211050XP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der Orion 2110XP Ammoniak-Analysator von Thermo Scientific™ ermöglicht die Durchführung von kontinuierlichen, direkten und präzisen Messungen für die Kontrolle oder Optimierung der Ammoniakkonzentration im Vorratsbehälter.
Der Orion 2110XP Ammoniak-Analysator von Thermo Scientific™ ermöglicht die Durchführung von kontinuierlichen, direkten und präzisen Messungen für die Kontrolle oder Optimierung der Ammoniakkonzentration im Vorratsbehälter.
Senken auch Sie Ihre Betriebskosten bei der hochreinen Dampferzeugung durch einfache Messungen, die nur der Orion 2110XP ermöglichen kann.
Der Orion 2110XP zeigt bei der Optimierung und Kontrolle von Kondensaten und des Trinkwassers die kleinsten Änderungen in der Ammoniakkonzentration an.
  • Genaue Messungen sind die Grundvoraussetzung für eine präzise Kontrolle der Ammoniakkonzentration und gewährleisten die Einhaltung der korrekten Konzentrationen ohne zu bei der Messung schätzen oder hohe Kosten.
  • Die stabilen und drift- freien Messungen mit minimalem Wartungsaufwand machen häufige Kalibrierungen überflüssig und sind ein Garant für Zeit- und Kosteneinsparungen.
  • Reproduzierbare und überprüfbare Ammoniakmessungen mittels erstklassiger Orion™ Ammoniakelektroden-Technologie sind die Grundlage der Leistungsfähigkeit.
  • Die außerordentliche Chemie, die hinter diesem ammoniakspezifischen System steht, sorgt für hervorragende Ergebnisse in einem breiten Messbereich unabhängig vom pH- und Leitfähigkeitsbereich.”
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Kalibrierung - der Orion™ 2110XP führt Sie schrittweise durch die Kalibrierung, damit Sie die Gewissheit haben, dass die Kalibrierung schon beim ersten Versuch erfolgreich ist.
  • Messbereich für Ammoniak von 0 bis 10 ppm für direkte und hervorragende Ergebnisse verfügbar.
  • Kontinuierliche Online-Messungen stellen die Echtzeitdaten bereit, die für eine optimale Kontrolle der Ammoniakzufuhr bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten erforderlich sind.
  • Durch hohe Selektivität und Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak bietet unser System eine außerordentliche Leistungsfähigkeit gegenüber anderen Geräten, die über die Messung des pH- Wertes und der Leitfähigkeit die Echtzeitkonzentrationen von Ammoniak im Boiler bestimmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ± ( 0,1 % + 0,5 MV)
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 ° C
Beschreibung Ammonia Consumables Kit for one year operation
Betriebstemperatur (metrisch) -10 Bis +120 ° C
Typ Ammoniak-Verbrauchsmaterialien-Kit
Displaytyp 211050XP
Flussrate 40 ml / min .
Enthält 2 x 2L acetic acid reagent (181030), 2 x 4 ft. diffusion tubing assemblies with O-rings (150060), reagent bottle adapter (2110RBA), ammonia calibration standards kit (181040), ammonia electrode (100047), reference electrode (210056), 5 x 2 oz. reference electrode filling solution (181073), O-ring kit (2110OK), restriction tube assembly (2100RT), 4 inlet filters (181120) and box of pipette tips (204846-001)
Eingangsdruck 8 bis 100 psig
Eingänge 85-132 ; 170 bis 264 VAC
Ausgänge Alarm: 3; Relay: 3; Analog: 2; Selections: 0-20mA; 4-20 mA
Bereich (mV) ± 1999,9 m
Angaben zum Relais Max Belastung: 250 V AC ; 30VDC ; 5A
Auflösung (mV) 0,1 MV
Auflösung (Temperatur) 0,1 ° C
Reaktionszeit 211050XP
Probeneinlass 0,25 NPTF Tube Fitting in.
Probentemperatur 5 bis 45 ° C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.