Learn More
Contec™ CONSTIX™ Tupfer
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
106,7 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Besteht aus 100 PPI Polyurethanschaum, der mit einer flexiblen Nylonspitze verklebt ist
- Die Spitze ist mechanisch in einem Schlauchgriff aus Polypropylen gesichert
- Der Polyurethanschaumkopf sorgt für guten Einschluss und effiziente Entfernung von Partikeln
- Saugfähiger Schaum ermöglicht die einfache Aufnahme von Lösungsmitteln, wie Isopropanol und Ethanol, für Anwendungen, bei denen Lösungsmittel bereitgestellt und entfernt werden müssen
- Kompatibel mit vielen gängigen Lösungsmitteln
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit Ketonen wie Aceton oder MEK
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 4,2 in. |
| Produkttyp | Tupfer |
| Länge (metrisch) | 106,7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) Kopf | 0,2 in. |
| Breite (metrisch) Kopf | 5,1 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Spitze | 0,5 in. |
| Länge (metrisch) Spitze | 12,7 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Klebstofftyp | Nicht anwendbar |
| Griffmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |