Learn More
Contec™ Constix™ SP-8M Versiegelte Polyester-Tupfer
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
124 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Der Tupferkopf besteht aus im Reinraum gewaschenen, doppelschichtigen, gestrickten Mikrofaser-Polyester-Material. Der Tupferkopf ist ohne Verwendung von Klebstoffen oder Bindemitteln konstruiert, wodurch er mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen, kompatibel ist. Der Tupfer ist langlebig, saugfähig und mit extrem wenig Partikeln und Rückständen.
Merkmale & Vorteile
- Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
- Der große Paddle-Tupferkopf bietet eine breitere Oberflächenabdeckung in kritischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 4,9 in. |
| Produkttyp | Tupfer |
| Länge (angloamerikanisch) Kopf | 0,91 in. |
| Länge (metrisch) | 124 mm |
| Länge (metrisch) Kopf | 23,1 mm |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) Kopf | 0,48 in. |
| Breite (metrisch) Kopf | 12,2 mm |
| Durchmesser (metrisch) Spitze | 5,7 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze | 0,22 in. |