Learn More
Contec™ Constix™ SP-6M Versiegelte Polyester-Tupfer
Alle ansehen Contec Produkte
Beschreibung
Der Tupferkopf besteht aus im Reinraum gewaschenen, doppelschichtigen, gestrickten Mikrofaser-Polyester-Material. Der Tupferkopf ist ohne Verwendung von Klebstoffen oder Bindemitteln konstruiert, wodurch er mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen, kompatibel ist. Die Flextip des SP-6M Tupfers sorgt für eine sanftere Anwendung des Tupferkopfes auf Oberflächen. Der Tupfer ist langlebig, saugfähig und mit extrem wenig Partikeln und Rückständen.
Merkmale & Vorteile
- Die flexible Spitze bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen
- Der Tupferkopf aus Polyester bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 6,4 in. |
| Produkttyp | Tupfer |
| Länge (angloamerikanisch) Kopf | 0,67 in. |
| Länge (metrisch) | 163,8 mm |
| Länge (metrisch) Kopf | 17 mm |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) Kopf | 0,25 in. |
| Breite (metrisch) Kopf | 6,4 mm |
| Durchmesser (metrisch) Spitze | 3,2 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze | 0,13 in. |