Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX SP-10N-Polyestertupfer
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
70.1 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Der Vlieskopf aus Polyester bietet eine verbesserte Sorptionsfähigkeit für nicht wässrige Lösungen
- Der thermisch versiegelte Tupfer ist mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen, kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Griff | 2.3 mm |
| Durchmesser (metrisch) Spitze | 1.7 mm |
| Länge (metrisch) Spitze | 10.8 mm |
| Länge (metrisch) | 70.1 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) Spitze | 3.3 mm |
| Griffmaterial | PP (Polypropylen) |