Learn More
Memmert™ HPP400 Konstantklimakammer
Artikelnummer. 15725913 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
384 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15725913
Marke: Memmert™ HPP400
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C mit Beleuchtung; 15 °C bis 40 °C ohne Beleuchtung; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 90 %
  • 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • TwinDISPLAY. Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Die Funktion „SetpointWAIT“ verhindert, dass die Laufzeit beginnt, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
  • Rückseitig integriertes energiesparendes Peltier-Heiz-/Kühlsystem (Wärmepumpenprinzip)
  • Wassertank inklusive Anschlussschlauch im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive Werkskalibrierungszertifikat
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß ICH-Richtlinien
Kapazität (metrisch) 384 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 90%
Temperaturbereich (metrisch) Ohne Licht: von 0 bis 70 °C, mit Licht: von 15 bis 40 °C
Typ Klimakammer
Ausführung der Tür Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung (Drucktürverschluss), Innentür aus Glas
Feuchtigkeitsgenauigkeit .05 %
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Feuchtigkeitsquelle Heißdampferzeuger
Enthält Wassertank mit Verbindungsschlauch, Werks-Kalibrierzertifikat
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100-Sensoren, Klasse A
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 640 x 1200 mm
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1720 mm
Innenhöhe (metrisch) 1200 mm
Tiefe (metrisch) 788 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 1200 W
Spannung 115/230 V
Frequenz 50/60 Hz