Learn More
Bohlender Connectors for Star Desiccators B 20mmxH 60mmxT 10mm, 1 SET
Marke:  Bohlender V1953-07
Connectors for Star Desiccators B 20mmxH 60mmxT 10mm, 1 SET
Artikelnummer. 15961337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.20 CHF
    146.49 CHF / 1 Set
    Sparen 46.71 CHF
    24% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-01-2026