Beschreibung
- Bestehend aus einem 1,9 m langen Kunststoffschlauch, einem Klemmring, einem universellen Zentrierring und einem kleinen Flanschadapter mit einem Durchmesser von 1/2 in. (DN 16) auf eine Schlauchdüse mit einem Durchmesser von 3/8 in. (DN 10).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Vakuumpumpe VP1 und VP2 |
| IP-Schutzart | IP 40 |
| Typ | Pumpenanschluss-Set |