Learn More
Gilson™ Anschluss-Kit
Marke: Gilson™ F1825054
212.80 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Das Zubehör für das Anschlusskit für Peristaltikpumpen vom Typ MINIPULS™ 3 und Evolution ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Metallhülsenanschlüsse für Schläuche mit kleiner Bohrung, Steckverbindersätze für geflanschte Schläuche oder Kunststoffanschlüsse für Schläuche mit großer Bohrung.
- Diese Kits enthalten jeweils fünf Anschlüsse.
- Die Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern montieren zu können.
Spezifikation
3 mm | |
1,0 bis 1,65 mm | |
5er Set | |
Anschlusskit |