Learn More
Velp Scientifica™ Anschluss-Kit
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mettler Titrator T50, T70, T90, G20 (RS232)
UDK 149, Schott Titrator (RS232)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Anschlussset für Destillationsgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Anschlusskit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Titrator T50, T70, T90, G20 (RS232) |
| Menge | Je 1 |