Learn More
Gilson™ Anschluss-Kit
222.00 CHF - 224.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10404332
|
Gilson™
F1825056 |
4 mm |
222.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10113002
|
Gilson™
F1825054 |
3 mm |
224.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Zubehör für das Anschlusskit für Peristaltikpumpen vom Typ MINIPULS™ 3 und Evolution ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Metallhülsenanschlüsse für Schläuche mit kleiner Bohrung, Steckverbindersätze für geflanschte Schläuche oder Kunststoffanschlüsse für Schläuche mit großer Bohrung.
- Diese Kits enthalten jeweils fünf Anschlüsse.
- Die Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern montieren zu können.
Spezifikation
5er Set | |
Anschlusskit |