Learn More
WTW™ Anschlusskabel für WTW™ MPP IDS mit wasserdichtem Kopf
Für den Einsatz mit WTW™ MPP IDS-Tiefensonden mit wasserdichtem Steckerkopf.
Marke:  WTW™ 903853
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15110173
  • 169.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auch für Steckkopfsensoren nützlich
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Individuelle Lieferung
Spezifikation
Spezifikation
Anschlusskabel
10 m;