Learn More
SI Analytics™ Verbindungskabel
Artikelnummer. 10213283 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10213283
Marke: SI Analytics™ 285203730
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Anschlusskabel ist für die Verwendung mit dem Z890-Drucker sowie ausgewählten ProLab-Messgeräten vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Z890 Drucker
  • Geeignet für alle ProLab Messgeräte außer Lab 850
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungskabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss des Druckers Z890 an die ProLab-Messgeräte (außer Labor 850) und die ProLab-Messgeräte-Familie