Learn More
HUBER USB-Steuerkabel
Artikelnummer. 15286537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15286537 1 jeweils 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15286537 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 54949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.35 CHF
    27.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.35 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
USB-Steuerkabel von: Controller Pilot ONE, Mini-USB, zu: PC/Notebook, USB Typ A. Für Datenaufzeichnung, Datenkommunikation und Firmware-Updates.
Spezifikation
Produkttyp USB Steuerkabel
Menge 1 jeweils