Learn More
Thermo Scientific™ Verbinden Sie kantunabhängige Sensoren für InstrumentConnect Fernüberwachung und OPC UATM
Artikelnummer. 18893085 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kalibrierung:
Nicht kalibriert
Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001
IP-Schutzart:
IP66/68
Enthält:
Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001.
PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, Standard-Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierung IP-Schutzart Enthält Packungsgröße
18893085 Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 IP66/68 PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, Standard-Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel 1 Stück
18883085 Nicht kalibriert IP66/68 Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18893085 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EDGEPTSENTC008
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Connect Edge unabhängige Sensoren und Sensorkits sind darauf ausgelegt, Daten von Laborgeräten zu sammeln. Unabhängige Sensoren können auch als redundante Datenquelle zusammen mit Geräteadaptern verwendet werden. Sensoren sind mit Standard- oder akkreditierter Kalibrierung ausgestattet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Es ist ein professionelles Fernüberwachungssystem zur Überwachung von Laborausrüstung und anderen Geräten, um Proben zu schützen und die Effizienz des Asset-Managements zu steigern. Das InstrumentConnect System nutzt Connect Edge-Adapter und Gateways, um Daten per Protokoll in die InstrumentConnect Cloud oder an Ihr eigenes lokalbasiertes System (LIMS BMS, SCADA) OPC-UA™ zu senden. Die Connect Edge-Hardware ist mit 700+ Laborausrüstungsmarken Thermo Fisher Scientific und -modellen kompatibel.
Systemhardware
  • Geräteadapter – Palm-große Adapter sammeln und übertragen Daten von Laborgeräten/-geräten zu Gateways über Ethernet (WAN)-Konnektivität oder Wi-Fi (sofern erlaubt).
  • Sensor Adapter-Adapter zur Erfassung und Übertragung von Daten aus dem Labor, beliebiger OEM-Geräte/-Geräte zu Gateways über Ethernet (WAN) oder Wi-Fi (wo erlaubt).
  • Ethernet-Basiskonverter – Wird verwendet, um jeden Wi-Fi Geräteadapter in Ethernet/PoE umzuwandeln. Wird verwendet, um den Sensoradapter in Ethernet umzuwandeln (außer PoE).
  • Connect Edge Gateway – Empfängt Daten von Adaptern, um sie an InstrumentConnect (Cloud) oder Kunden-On-Premise-System/Cloud über OPC-UA Ethernet (WAN)-Konnektivität oder Wi-Fi (sofern erlaubt) zu senden.
Systemsoftware
Wählen Sie aus diesen verfügbaren InstrumentConnect Paketen.
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
  • Überwachungsgeräte über fortschrittliche Bordsensoren
  • Alarme und Benachrichtigungen erhalten, benutzerdefinierte Alarme einstellen
  • Sehen Sie sich den Live-Gerätestatus rund um die Uhr über die Mobile und Cloud-App an
  • Beruhigung mit branchenführenden Sicherheitsprotokollen
  • 25 GB beinhalteten Datenspeicher für Dokumente
  • Unbegrenzter Geräte-Telemetriespeicher
  • Benachrichtigungen über mobile Anwendung, E-Mail und Desktop-Anwendung
instrumentConnect Integrate für OPC UA (OPC-UA zu Cloud oder Prem)
  • Nutzen Sie das Connect Edge System, um Daten über Open Platform Communications Unified Platform zu sammeln und an Ihr On-Premises-System oder die Cloud zu übertragen. Das Connect Edge Gateway kann als OPC Server für 10 oder mehr Geräte aktiviert werden.
Netzwerk
Sie können 10 Geräte- oder Sensoradapter an jedes Connect Edge Gateway anschließen. Gateways können in vielen Fällen mehr als 10 Geräte hosten, dies wird jedoch durch die Überprüfung der CPU-Auslastung des Gateways nach der Installation bestimmt. Die Entscheidung, welche Topologie auf Ihre Arbeits- oder Laborumgebung anwendbar ist, bestimmt die Anzahl der benötigten Gateways.
Das Connect-Edge-System hat drei Haupttopologien
  • Direkte Wi-Fi-Geräte-Adapter sind so konfiguriert, dass sie Daten direkt an Ihr Connect Edge Gateway übertragen (10 pro Gateway). Ihre Adapter müssen in der Nähe (50-150 ft.) zum Gateway sein.
  • Single/Dual Network – Adapter sind so konfiguriert, dass sie über Ethernet oder (sofern erlaubt) mit Wi-Fi Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sind und Daten an das Connect Edge Gateway übertragen, das ebenfalls im selben Netzwerk liegt. Diese Topologie ist ideal, wenn die zu überwachenden Geräte nicht in der Nähe voneinander oder eines Gateways sind.
Aufbau deines Systems
  • Bestimmen Sie den Typ (nur Ethernet/WiFi+Ethernet) und die Anzahl der benötigten Gateways basierend auf der Präferenz der Netzwerktopologie. Der Konfigurationsplanungsleitfaden kann bei Bedarf als Referenz verwendet werden.
  • Wählen Sie kompatiblen Adapter für Ihre Laborausrüstung
  • Kaufe für jedes Gerät ein Abonnement/eine Lizenz
  • Bestimmen Sie, ob eine Selbstinstallation oder eine professionelle Installation gewünscht ist (sofern verfügbar)
Systemhardware und -software sind in Paketen oder à-la-carte erhältlich. Ein integrierter Gateway-Rabatt ist bei allen Paketen enthalten. Zusätzliche Einsparungen bei 3- und 5-Jahres-Paketen.
Installation
Kundeninstallation (Selbst-)Installation
Installationsdienste werden bei Wunsch separat verkauft (USA, Europa, Großbritannien, Spezialisten für andere regionale Verfügbarkeiten).
Hardware-Verfügbarkeit
Tore
Connect Edge Gateways sind in den folgenden Ländern und Konfigurationen verfügbar. Für die aktuellste Liste fragen Sie bitte Ihren Spezialisten.
Wi-Fi Connect Edge-Gateways sind für folgende Länder zugelassen: USA, Kanada, Großbritannien, Europa, Australien, Neuseeland, Kolumbien, Ecuador, Uruguay, Bolivien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Nur Ethernet tätige Connect Edge Gateways sind für folgende Länder zugelassen: Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Argentinien, Südafrika, Bahrain, Oman, Katar, Indien, Südkorea, Singapur, Vietnam
Adapter
Die zugelassene Verwendung von Connect Edge Adaptern variiert je nach Land. Bitte prüfen Sie die Liste, um sicherzustellen, dass die Adapter für die Verwendung im gewünschten Land zugelassen sind.
Wi-Fi Sensoradapter/Geräteadapter mit Stromversorgung ist zugelassen für: USA, Kanada, Europa, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kolumbien, Puerto Rico
Nur Ethernet-Sensor/Geräteadapter mit Stromversorgung ist zugelassen für: Ecuador, Uruguay, Bolivien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Südafrika, Bahrain, Oman, Katar, Hongkong
Adapterkits schließen die Stromversorgung für die unten genannten Länder aus und können lokal erworben werden.
Wi-Fi Sensoradapter/Geräteadapter ohne Netzteil ist zugelassen für: Indien, Japan
Ethernet-only Sensor-/Geräteadapter ohne Stromversorgung ist zugelassen für: Thailand, Japan, Südkorea, Singapur, Argentinien, Vietnam
Lokale Kaufspezifikationen:
Spezifikationen des Netzteils des Geräteadapters: Nominal: 5 VDC-Versorgung, 500 mA (2,5W) maximaler Stromverbrauch, Spitzenleistung <2,5W
Spezifikationen des Sensoradapter-Netzteils: Nominal: 5 VDC-Versorgung, 2A (10W) maximaler Verbrauch, Spitzenleistung <15W
Spezifikation
Typ Kit zur Funküberwachung
Displaytyp Kein Display
Kalibrierung Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001
Alarmtypen Keine
Software Type InstrumentConnect
Enthält PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, Standard-Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
IP-Schutzart IP66/68
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr Garantie
Kalibriergenauigkeit ±0,4 °C (-100 °C bis +100 °C) ±1,0 °C (-100 °C bis +316 °C)
Auflösung ±0,022 °C