Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway + Monitor Subscription Package (Ethernet-only) for InstrumentConnect Laboratory Monitoring
InstrumentConnect Monitor Subscription + Ethernet-Only Gateway packages include 1 Connect Edge gateway and subscriptions. For use with InstrumentConnect laboratory remote monitoring system. Adapter(s) sold separately. Package and save.
Marke:  Thermo Scientific™ EDGM3D3YEGW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019080
  • 4030.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descrizione
Mehr anzeigen
Specifica
Specifica
Remote Monitoring Gateway Bundle
8 GB
InstrumentConnect
3 Monitor Subscriptions, 3 years, 1 Ethernet-only gateway
1 Ea.
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
Real time
Kein Display
Desktop Application Notification, E-Mail, Mobile Device,  24°C
Connect Edge Gateway Bundle Ethernet Only includes: Connect Edge gateway, power supply with adapters, Ethernet cable, DIN mounting bracket and InstrumentConnect Monitor Subscriptions
IP40
1 year
Connect Edge, Laboratory Equipment and Devices
AC wall adapter (provided)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway + Monitor Subscription Package (Ethernet-only) for InstrumentConnect Laboratory Monitoring >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato