missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conivaptan Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011453
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011453 25 mg 25 Milligramm
30012165 10 mg 10 Milligramm
30005162 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38470025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 168626-94-6
Summenformel C32 H26 N4 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 535.04
Synonym N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide Hydrochloride (1:1), [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Conivaptan hydrochloride, Vaprisol, YM 087, conivaptan monohydrochloride
IUPAC-Name N-[4-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepine-6-carbonyl)phenyl]-2-phenylbenzamide;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1nc2CCN(C(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccccc4c5ccccc5)cc3)c6ccccc6c2[nH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Conivaptan Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
Formelmasse 534.1823
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.