Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes SnapTec™ 50
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Reinigungsnachweise:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Anzahl pro Packung:
20
30
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
Beschreibung
- Erstklassige Rohstoffe der USP-Klasse 6 und kein Einsatz von Gleitadditiven, Plastifizierern und Bioziden während der Herstellung gewährleisten höchste Probenintegrität, hohe g-Safe&trade Zentrifugationsstabilität und optimale Sichtbarkeit von Proben und Pellets.
- Die Kappe mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Neu! Eppendorf konische Röhrchen SnapTec 50 für schnelles Öffnen und Schließen in mehrschrittigen Routineprotokollen
- Neu! Konische Röhrchen SnapTec 50 sind 20 Minuten lang bei 121 °C autoklavierbar
- Zuverlässige und sichere Etikettierung durch eine große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch eine flache und helle Kappe
- Hohe g-Safe Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g für SnapTec 50
- Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
- Optimale Sichtbarkeit von Proben und Pellets
- Steril, Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jede einzelne Charge wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Polypropylen, HDPE |
| Anzahl pro Packung | 30 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality |
| Bodenform | Konisch |
| Verschlusstyp | SnapTec-Kappe |
| Produkttyp | Röhrchen |