Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen SnapTec™ 50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17238579 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reinigungsnachweise:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Anzahl pro Packung:
20
30
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reinigungsnachweise Anzahl pro Packung unitSize
17238579 Eppendorf Quality 30 240 Stück
17248579 PCR-frei 30 240 Stück
17258579 Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA 20 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17238579 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030118650
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 ermöglichen sicheres Öffnen und Schließen, minimieren das Kontaminationsrisiko und können mit bestehender Laborausrüstung verwendet werden.
  • Erstklassige Rohstoffe der USP-Klasse 6 und kein Einsatz von Gleitadditiven, Plastifizierern und Bioziden während der Herstellung gewährleisten höchste Probenintegrität, hohe g-Safe&trade Zentrifugationsstabilität und optimale Sichtbarkeit von Proben und Pellets.
  • Die Kappe mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Neu! Eppendorf konische Röhrchen SnapTec 50 für schnelles Öffnen und Schließen in mehrschrittigen Routineprotokollen
  • Neu! Konische Röhrchen SnapTec 50 sind 20 Minuten lang bei 121 °C autoklavierbar
  • Zuverlässige und sichere Etikettierung durch eine große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch eine flache und helle Kappe
  • Hohe g-Safe Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g für SnapTec 50
  • Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
  • Optimale Sichtbarkeit von Proben und Pellets
  • Steril, Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jede einzelne Charge wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Polypropylen, HDPE
Anzahl pro Packung 30
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality
Bodenform Konisch
Verschlusstyp SnapTec-Kappe
Produkttyp Röhrchen