Learn More
Duran™ Rohlinge für Scheidetrichter, konisch, 50 ml
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für Glasmanipulatoren
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3,3 |
| Produkttyp | Rohlinge für Scheidetrichter |