Learn More
Jaytec Glass™ Conical Measure
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Graduierungen:
5 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Manufactured in accordance with BS.1922 out of Soda Glass
- Excellent chemical resistance
- Wide base for stability
- 10 graduations
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Rund |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Form | Conical |
| Zertifizierung/Konformität | BS 1922 |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.75 in. |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Kalknatronglas |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Umfang | Permanently etched |
| Mehr anzeigen |