Learn More
BRAND™ Konischer Verbindungsstopfen
Artikelnummer. 10653012 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 34/35
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10653012 NS 10/19 -
10578211 NS 34/35 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653012 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 144610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00 CHF
    6.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.80 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kegelschliffstopfen sind hohl und sechseckig.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12252
  • Hohl, sechseckig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hohl, sechseckig
Standard-Konusverbindung NS 10/19
Material Borosilikatglas
Form Konisch