Learn More
BRAND™ Konisches Gefäß mit Schraubverschluss
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 1000 |
| Gewicht (metrisch) | 1,99 kg |
| Form | Konisch |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Gefäß |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 57 mm |
| Mehr anzeigen |