Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Artikelnummer. 12377009
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
Material:
Glas
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Material unitSize
12377009 100 μl Polypropylen 100 Stück
12327019 250 μl Glas 100 Stück
12337019 250 μl Polypropylen 100 Stück
10537352 50 μl Glas 100 Stück
10340571 100 μl Glas 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12377009 Lieferant JG Finneran Associates™ Lieferanten-Nr. 401PBS530
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die konischen Einsätze von JG Finneran™ verfügen über eine Polymerfeder, die als Stoßdämpfer dient und vor Bruch schützt, wenn die Nadel aufsitzt.
  • Erhältlich mit vormontierter Polymerunterfeder oder patentierter Top Spring™
  • Die Polymerfeder dient als Stoßdämpfer, der beim Aufsetzen der Nadel vor Bruch schützt
  • Die konische Konstruktion ermöglicht die vollständige Probenentnahme
Spezifikation
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 100 μl
Enthält Untere Feder aus Polymer
Modell Begrenztes Volumen, präzise geformte Innenseite
Menge 100/Packung