Learn More
Globe Scientific Konische Kunststoffreagenzgläser mit konischem Boden
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Multi-use tubes
- Polystyrene tubes can withstand 1500rpm
- Polypropylene tubes can withstand 3000rpm are autoclavable and freezable
- Broad range of sizes are sure to fit most laboratory applications
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polystyrene |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Test Tube |