Learn More
KARTELL Konischer 2-Loch-Stopfen
Artikelnummer. 10786912
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10786912 32 mm 25 Stück
10535921 18 mm 25 Stück
10766912 20 mm 25 Stück
10388171 23 mm 25 Stück
10439181 26 mm 25 Stück
10680352 30 mm 25 Stück
10348561 37 mm 5 Stück
10638631 42 mm 5 Stück
10460522 54 mm 5 Stück
10317941 65 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10786912 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0384500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00 CHF
    33.87 CHF / 25 Stück
    Sparen 2.13 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der konische 2-Loch-Stopfen eignet sich ideal, um beim Anschließen von bis zu zwei Schläuchen an eine Flasche oder einen Kolben eine Abdichtung herzustellen.
  • Rote Gummistopfen für allgemeine Laborzwecke.
  • Material: Roter Gummi.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 32 mm
Material Naturkautschuk
Form Konisch