Learn More
KARTELL Konischer 1-Loch-Stopfen
Artikelnummer. 10629591
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10629591 13 mm 25 Stück
10378081 12 mm 25 Stück
10576901 14 mm 25 Stück
10093161 18 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10629591 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0382100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00 CHF
    5.74 CHF / 25 Stück
    Sparen 0.26 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der konische 1-Loch-Stopfen eignet sich ideal, um beim Anschließen eines Schlauchs an eine Flasche oder einen Kolben eine Abdichtung herzustellen.
  • Rote Gummistopfen für allgemeine Laborzwecke.
  • Material: Roter Gummi
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 3 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Naturkautschuk
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Stopper Number 00