Learn More
Kongo rot, rein, C.I. 22120, pH- und Adsorptionsindikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447060 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10447060 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10447060 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/7020/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 360°C
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
MDL-Nummer 4028
Formelmasse 696.65g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Braun/Rot
pH 8 to 9.5
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo red
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.