Learn More
Kongorot, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-93038 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11422092
Marke: MP Biomedicals 0215071105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Congo red
Formelmasse 696.7
Farbe Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver