Learn More
Kongorot, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422092 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422092 5 g 5 Gramm
11401852 100 g -
11442092 100 g -
11411852 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11422092 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215071105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.80 CHF
    25.54 CHF / 5 Gramm
    Sparen 1.26 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Congo red
Formelmasse 696.7
Farbe Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver