Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kongorot, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10754791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10754791 100 g Glasflasche 100 Gramm
10614762 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754791 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 110501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.60 CHF
    86.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 9.95 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
MDL-Nummer MFCD00004028
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Congo Red
Schmelzpunkt >360.0°C
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Menge 100 g
Formelmasse 696.65
Güte Anzeige
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo red
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.